Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrilschaumhandschuhe der Serie 11-800 für leichte Beanspruchung Artikelnummer.: 11716404
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrilschaumhandschuhe der Serie 11-800 für leichte Beanspruchung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11716404 Alle ansehen Ansell Produkte
Größe: 8
Click to view available options
Größe: 8
Artikelnummer. 11716404
Marke: Ansell Edmont™ 11800080
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Atmungsaktiv und somit komfortabler für die Mitarbeiter. Die Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrilschaumhandschuhe der Serie 11-800 für leichte Beanspruchung sorgen für besseren Halt und ermöglichen dem Mitarbeiter, taktile Aufgaben mit Leichtigkeit auszuführen.
  • Industrielle Mehrzweckhandschuhe
  • Maßgeschneiderte Passform an der Wurzel des kleinen Fingers, die sich der natürlichen Handform besser anpasst
  • Durch den firmeneigenen Waschprozess werden effektiv Verunreinigungen entfernt, wodurch Sie einen saubereren und bequemeren Handschuh erhalten
  • Durch das unabhängige Test- und Zertifizierungssystem OEKO-TEX™ als hautfreundlich zertifiziert
  • Vor dem Lackieren werden keine Silikonkontaminationen auf Metallteile übertragen
  • Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology für eine verbesserte Passform und ein bequemeres Tragegefühl
  • Langlebiger als das ursprüngliche Design
  • Die verbesserte Beschichtung bietet eine bessere Griffigkeit in trockenen und leicht öligen Umgebungen sowie eine längere Haltbarkeit im Vergleich zur vorherigen Formulierung
Anwendungen:
  • Justieren von Systemen und Schrauben
  • Befestigen von Komponenten bzw. Teilen
  • Handhabung von eingehenden Waren
  • Beladen und Entladen von Lkw und Fahrzeugen
  • Beladung von LKWs und Fahrzeugen
  • Schlüsseldienst
  • Kommissionierung, Befestigung von Teilen
  • Produktversand, -transport und -lieferung
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Frei von umweltschädlichen Stoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003
Beschreibung Gauge:15
Farbe Grau
Oberflächenbehandlung außen Beschichtete Handfläche
Latex Free Ja
Material Nitrilschaum
Produkttyp Industrielle Handschuhe
Größe 8
Max. Temperatur (angloamerikanisch) Waschen: 104 °F
Temperature (Metric) Max Waschen: 40 °C
Art der Handschuhstulpe Strick
Enthält ZONZ™ Comfort Fit-Technologie
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Weiß
Serie 11-800
Länge (angloamerikanisch) 7.8 bis 10.4 Zoll
Länge (metrisch) 199 bis 265 mm
Name des Produkts
Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrilschaumhandschuhe der Serie 11-800 für leichte Beanspruchung >