Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-618 Serie leichte Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, schwarz und dunkelblau
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Dunkles Futter und Handschuhe verbergen Verschmutzungen, wodurch weniger Handschuhe entsorgt werden
- 18 Gauge-Futter für leichte Beanspruchung
- Ideal für die Automobilbranche und die metallverarbeitende Industrie
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyurethan |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, EN 388: 2121 |
Stulpenmaterial | Polyurethan |
Coating Material | Polyurethan |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Größe | 8 |
Modell | 11-618 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidung | Nylon |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ HyFlex™ 11-618 Serie leichte Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, schwarz und dunkelblau >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur