Learn More
HyClone™ Wasser, Molekularbiologie-Gütegrad Artikelnummer.: 10275262
HyClone™ Wasser, Molekularbiologie-Gütegrad
Artikelnummer. 10275262
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Artikelnummer. 10275262
Marke: HyClone products Cytiva SH30538.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Für kritische Anwendungen mit Nukleotiden wie RNA und DNA. HyClone™ Wasser in molekularbiologischer Qualität enthält kein DEPC oder andere krebserregende Chemikalien.
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 ml
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    18
    Stunden
    22
    Minuten
    23
    Sekunden
    55
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    49
    Stunden
    22
    Minuten
    23
    Sekunden
    55
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HyClone™ Wasser, Molekularbiologie-Gütegrad >