Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Medien
Entwickelt für eine hohe Performance in einer Vielzahl von Kulturgefäßen, einschließlich Bioreaktoren. Bei HyClone™ SFM4CHO™-Medien handelt es sich um eine proteinfreie Formulierung, die keine Komponenten bovinen Ursprungs enthält.
34.00 € - 227.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | cGMP |
---|---|
Beschreibung | SFM4CHO-Medien |
Produktcode | Marke | Menge | Form | Mit Additiven | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Form | Mit Additiven | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10483522
|
Cytiva
SH30549.02 |
1000 mL | Flüssig | Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188 | Kein Phenolrot, Keine HEPES |
121.00 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10580083
|
Cytiva
SH30518.01 |
5 L | Pulver | Kein Glutamin, Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Poloxamer 188, Kein Phenolrot, Keine HEPES |
227.00 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10631243
|
Cytiva
SH30549.01 |
500 mL | Flüssig | Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188 | No Phenol Red, No HEPES | N/A | |||
10376852
|
Cytiva
SH30548.02 |
1000 mL | Flüssig | Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188 | Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Keine HEPES |
78.55 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Formulierung unter Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Lipidkomplexierungsprozesses für verbesserte Stabilität und Wachstumsförderung verschiedener CHO-Zelllinien
Spezifikation
cGMP | |
SFM4CHO-Medien |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate