Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Medien
Artikelnummer. 10376852
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
5 L
Mit Additiven:
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
Ohne Additive:
Kein Glutamin, Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Poloxamer 188, Kein Phenolrot, Keine HEPES
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Keine HEPES
Kein Phenolrot, Keine HEPES
Phenolrot, HEPES, No HEPES
Form:
Flüssig
Pulver
Packungsgröße:
1000 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10376852
Marke: Cytiva SH30548.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für eine hohe Performance in einer Vielzahl von Kulturgefäßen, einschließlich Bioreaktoren. Bei HyClone™ SFM4CHO™-Medien handelt es sich um eine proteinfreie Formulierung, die keine Komponenten bovinen Ursprungs enthält.
  • Formulierung unter Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Lipidkomplexierungsprozesses für verbesserte Stabilität und Wachstumsförderung verschiedener CHO-Zelllinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp SFM4CHO Flüssigmedien
Sterilization Method 0.2 μm steril gefiltert
Mit Additiven Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Keine HEPES
Menge 1000 mL
Zertifizierung/Konformität cGMP
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Beschreibung SFM4CHO-Medien