Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Medien
Artikelnummer. 10580083
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
5 L
Ohne Additive:
Kein Glutamin, Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Poloxamer 188, Kein Phenolrot, Keine HEPES
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Keine HEPES
Kein Phenolrot, Keine HEPES
Phenolrot, HEPES, No HEPES
Form:
Flüssig
Pulver
Packungsgröße:
1000 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
Mit Additiven:
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
Artikelnummer. 10580083
Marke: Cytiva SH30518.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für eine hohe Performance in einer Vielzahl von Kulturgefäßen, einschließlich Bioreaktoren. Bei HyClone™ SFM4CHO™-Medien handelt es sich um eine proteinfreie Formulierung, die keine Komponenten bovinen Ursprungs enthält.
  • Formulierung unter Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Lipidkomplexierungsprozesses für verbesserte Stabilität und Wachstumsförderung verschiedener CHO-Zelllinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Poloxamer 188, Kein Phenolrot, Keine HEPES
Menge 5 L
Zertifizierung/Konformität cGMP
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Beschreibung SFM4CHO-Medien