Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Medien
Artikelnummer. 10631243
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
5 L
Mit Additiven:
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
Ohne Additive:
Kein Glutamin, Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Poloxamer 188, Kein Phenolrot, Keine HEPES
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Keine HEPES
Kein Phenolrot, Keine HEPES
Phenolrot, HEPES, No HEPES
Form:
Flüssig
Pulver
Packungsgröße:
1000 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10631243
Marke: Cytiva SH30549.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für eine hohe Performance in einer Vielzahl von Kulturgefäßen, einschließlich Bioreaktoren. Bei HyClone™ SFM4CHO™-Medien handelt es sich um eine proteinfreie Formulierung, die keine Komponenten bovinen Ursprungs enthält.
  • Formulierung unter Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Lipidkomplexierungsprozesses für verbesserte Stabilität und Wachstumsförderung verschiedener CHO-Zelllinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp SFM4CHO Flüssigmedien
Sterilization Method 0.2 μm steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
Ohne Additive Phenolrot, HEPES, No HEPES
Menge 500 mL
Zertifizierung/Konformität cGMP
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Beschreibung SFM4CHO-Medien