Learn More
Cytiva HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern (USA)
Artikelnummer. p-7058017
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1.000 ml
1000 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Keine
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11571851
Marke: Cytiva SH30118.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Steigern des Zellkulturwachstums mit HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern aus dem Herkunftsland USA.
  • Durch sequenzielle 100 nm-Filter gefiltert; stammt von Tieren, die normalerweise unter 10 Tage alt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Serum von neugeborenen Kälbern (USA)
Menge 100 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Keine
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus