Learn More
Cytiva HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern (USA)
Steigern des Zellkulturwachstums mit HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern aus dem Herkunftsland USA.
Marke: Cytiva SH30118.04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch sequenzielle 100 nm-Filter gefiltert; stammt von Tieren, die normalerweise unter 10 Tage alt sind
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Sättigung in Prozent, TEBK / TIBC, Kalium, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein | |
1.000 ml | |
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm |
Serum von neugeborenen Kälbern (USA) | |
Steril | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern (USA) > 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur