Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum
Supplement cell culture growth with New Zealand sourced Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, an excellent and cost-effective alternative to fetal bovine serum (FBS).
Marke: Cytiva SH30401.02IH30-45
Beschreibung
- Cytiva HyClone bovines Serum von neugeborenen Kälbern mit Ursprung Neuseeland ergänzt das Zellkulturwachstum und ist eine ausgezeichnete und kostengünstige Alternative zu fötalem Kälberserum (FKS).
- Stammt von Tieren, die in der Regel weniger als 10 Tage alt sind
- Traceable
- Erfüllt USDA-Vorschriften
Spezifikation
-10 °C oder niedriger, nach dem Auftauen bei 2 °C bis 8 °C lagern | |
Rinderserum von neugeborenen Kälbern | |
1.000 ml |
Neuseeland | |
30 bis 45 Dosen | |
Fördert das Zellwachstum |