Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum
Supplement cell culture growth with New Zealand sourced Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, an excellent and cost-effective alternative to fetal bovine serum (FBS).
Merk:  Cytiva SH30401.02IH25-40
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 17682075
  • 193.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Cytiva HyClone bovines Serum von neugeborenen Kälbern mit Ursprung Neuseeland ergänzt das Zellkulturwachstum und ist eine ausgezeichnete und kostengünstige Alternative zu fötalem Kälberserum (FKS).
    • Stammt von Tieren, die in der Regel weniger als 10 Tage alt sind
    • Traceable
    • Erfüllt USDA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
-10 °C oder niedriger, nach dem Auftauen bei 2 °C bis 8 °C lagern
Rinderserum von neugeborenen Kälbern
1.000 ml
Neuseeland
25 bis 40 Dosen
Fördert das Zellwachstum
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum > Bovines Kälberserum, Menge: 25 bis 40 Dosen