Learn More
IBA Lifesciences pDSG-IBA Kleiner Säugetier-Expressionsvektor
Entwickelt für die Protein-Expression von Säugetier-HEKE293E-Zellen (MEXi 293E-Zellen). Der IBA Lifesciences GmbH kleine Säugetier-Expressionsvektor ist ein kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.
Marke: IBA Lifesciences 5-5209-001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Entwickelt für die Protein-Expression von Säugetier-HEKE293E-Zellen (MEXi 293E-Zellen). IBA Lifesciences GmbH Der kleine Expressions-Vektor für Säuger ist ein kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV-Promotor | |
Geneticin™ (G-418) | |
6xHis-Tag | |
5μ g |
Ampicillin | |
Vector | |
Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung | |
Forward | |
pDSG-IBA33 |
Manual StarGate 5-5209-001
DateigrößeVersion: 2.3 MB
Manual StarGate-Direct-Transfer-Cloning 5-5209-001
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Manual MEXi-mammalian-expression 5-5209-001
DateigrößeVersion: 883.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences pDSG-IBA Kleiner Säugetier-Expressionsvektor > Vektor: pDSG-IBA33
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur