Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand
Artikelnummer. p-7058015
Click to view available options
Menge:
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10414075
Marke: Cytiva SH30401.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ergänzung des Zellkulturwachstums mit dem neuseeländischen HyClone™ Kälberserum, einer ausgezeichneten und kostengünstigen Alternative zum fötalen Kälberserum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Sättigung in Prozent, TEBK / TIBC, Kalium, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein
Zertifizierung/Konformität USDA-Bestimmungen
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Beschreibung Kälberserum (Neuseeland)
Menge 1.000 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method 0,1 μm Filtration
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 25 EU/ml
Nachgewiesenes Mykoplasma Ja
USDA-Sicherheitstest enthalten Ja