Learn More
Huminsäure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388898
Huminsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388898
5g
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
Artikelnummer. 11388898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041747.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Metal chelator; pigments.Humic acid is used as a soil supplement in agriculture and human nutritional supplement. It is used to improve the growth and cultivation of crops, citrus, turf, flowers. It is also used to improve the strength of organically-deficient soils. It is utilized to stimulate the immune system and treating the influenza, avian flu, swine flu and other viral infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1415-93-6
MDL-Nummer MFCD00147177
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Humic acid
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,with much swellingSoluble in organic solvents like acetone and benzenol. Slightly soluble in water.
Menge 5g
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX17K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number041747.14,041747.06
ChargennummerQ03K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number041747.14,041747.06
ChargennummerS07J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number041747.14,041747.06
ChargennummerW14J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number041747.14,041747.06
ChargennummerP11I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041747.14,041747.06
Name des Produkts
Huminsäure, Thermo Scientific Chemicals >