Learn More
Huminsäure, Natriumsalz, 45 – 70 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10560211
Huminsäure, Natriumsalz, 45 – 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10560211
1kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5g
100g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10560211
Marke: Thermo Scientific Acros 120860010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68131-04-4
Summenformel C9H8Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.139
MDL-Nummer MFCD00135560
InChI-Schlüssel HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
IUPAC-Name Dinatriumhydrolyse, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-Dicarboxylat
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Humic acid, sodium salt
Namenshinweis tech., 50-60% (as humic acid)
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Farbe Schwarz
Prozentgehaltsbereich 45-70%
Reinheit (%) 45 to 70%
Güte Technisch
Menge 1kg
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 14 % bis 25% (105 °C, 4 Stunden)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number120861000,120860010
ChargennummerA0465476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number120860010,120861000
ChargennummerA0444216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Catalog Number120860010,120861000,120860050
ChargennummerA0386089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog Number120860010,120861000,120860050
ChargennummerA0437521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2021 Catalog Number120860010,120861000,120860050
Name des Produkts
Huminsäure, Natriumsalz, 45 – 70 %, Thermo Scientific Chemicals >