missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes GP6, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0703
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GPVI Synthetisches Peptid, PEP-0703, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem GPVIPEP-0703 überein und kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20583 verwendet werden.
Spezifikation
51206 | |
gereinigt | |
Humanes GP6 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9HCN6 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
GP6 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes GP6, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur