missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Adenosine A2aR/A2bR Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems FAB94973G-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Adenosine A2aR/A2bR Monoclonal antibody specifically detects Adenosine A2aR/A2bR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Adenosine A2aR/A2bR | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 488 | |
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
826037 | |
Flow Cytometry | |
P29274 | |
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Adenosine A2aR, Met1-Ser412, Accession # P29274 | |
100 μg | |
Primary | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied. | |
IgG2b |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Human Adenosine A2aR/A2bR Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™ > 100 μg; Alexa Fluor 488
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur