Learn More
Tocris Bioscience™ Selinexor
Selective exportin 1 (XPO1/CRM1) inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 7760/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Selinexor is an inhibitor of the exportin 1 (XPO1/CRM1) nuclear exporter. Shows selectivity for TNBC over ER-positive breast cancer cell lines (IC50 values are 11-550 nM and >1000 nM, respectively), and reduces growth of xenografts. Inhibits growth of thyroid cancer cell lines (IC50 = 150-500 nM), potentiates the anti-tumor effects of Olaparib (Cat. No. 7579) in ovarian cancer and breast cancer. Also a potent inhibitor of SARS-CoV-2 replication in vitro (EC50 = 10 nM) and downregulates the production of pro-inflammatory cytokines including TNF-α and IL-6.
Spezifikation
(2Z)-3-[3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-2-propenoic acid 2-(2-pyrazinyl)hydrazide | |
10 mg | |
C17H11F6N7O |
1393477-72-9 | |
Antiviral Compounds |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Selinexor > 10 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur