Learn More
HSF1 Antibody (4B4), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-42206JF646
Artikelnummer. 18782683
  • 633.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
HSF1 Monoclonal antibody specifically detects HSF1 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Gel Super Shift Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HSF1
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Rat
Protein G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Bovine, Guinea Pig
Purified
ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Gel Supershift
4B4
ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Gel Super Shift Assays
heat shock factor protein 1, heat shock transcription factor 1HSTF1HSF 1, HSTF 1
Purified recombinant mouse HSF1 protein, epitope mapping to amino acids 425-439
0.1 mL
Cancer, DNA Repair, Transcription Factors and Regulators
3297
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Name des Produkts
HSF1 Antibody (4B4), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646