Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 4 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Normalphase und Ionenaustausch
Marke: Macherey-Nagel™ 720989.46
Beschreibung
HPLC-Säulen
Spezifikation
Analysesäule | |
125 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Quaternäres Ammonium | |
10% | |
Ja | |
Säule |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
350 m²/g | |
Gehäuse L14 | |
Silika | |
Ionenaustausch | |
Ionenaustausch |