Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 4 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Normalphase und Ionenaustausch
Marke:  Macherey-Nagel™ 720990.46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10658611
  • 400.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
HPLC-Säulen
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
5 μm
100 Å
60 °C
Gehäuse C8
8,50%
No
Säule
4,6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
350 m²/g
Gehäuse L7
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ HPLC-Säulen > ID:4,6 mm; Kohlenstofflast:8,5%