Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 11532981 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11532981
Marke: Thermo Scientific™ 70205124630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Ordreinfo
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Säulenchemie Octyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit LC/MS-Trennung
Länge (metrisch) 125 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
Oberflächenabdeckung Phasenabdeckung mit hoher Bindung
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 12 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Säule
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.