Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
8508.70 € - 11597.16 €
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 63 cm
Höhe (metrisch) 49 cm
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb 35°C
Auslassdruck 5 bar
Breite (angloamerikanisch) 55 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Flussrate Reinheitsgrad Stickstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Reinheitsgrad Stickstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
17708899
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-N2T-200-O-EU
200 mL/min. >99.999%
8508.70 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17768899
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-N2T-500-O-EU
500 ml/min >99.999%
9988.46 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17788899
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-N2T-750-O-EU
750 mL/min. >99.999%
10212.67 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17798889
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-N2T-1000-O-EU
1000 mL/min. >99.999%
10558.80 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17728899
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-N2T-2000-O-EU
2000 mL/min. >99.999%
11597.16 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17748899
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-N2T-4000-O-EU
4000 mL/min. >99%
10624.66 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999% & <0.1 ppm THC
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Spezifikation
Spezifikation
63 cm
35°C
55 in.
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
270 W
49 cm
5 bar
140 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz