missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst

This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.

Marke:  Schmidlin™ DB-N2T-2000-O-EU

Encompass_Preferred

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17728899

  • 11597.16 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999% & <0.1 ppm THC
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Spezifikation

Spezifikation

63 cm
49 cm
5 bar
140 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
270 W
2000 mL/min.
35°C
55 in.
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
>99.999%
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions