Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
Marke:  Schmidlin™ DB-N2T-4000-O-EU
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17748899
  • 10624.66 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999% & <0.1 ppm THC
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Spezifikation
Spezifikation
63 cm
49 cm
5 bar
140 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
270 W
4000 mL/min.
35°C
55 in.
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
>99%