Learn More
Sperian™ Honeywell™ Scheibe Augen- und Gesichtsschutzbrille
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau
Beschreibung
- Verstellbare Bügel und Gläser durch den flexiblen Nasenbügel
- Hochflexibler Rahmen aus blauem Kunststoff
- Die Gläser können einfach ausgewechselt werden, ohne dass der Rahmen ersetzt werden muss
- Durch den außergewöhnlichen Tragekomfort werden alle Druckpunkte entlastet
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166 und EN 170 1F 3-1.2 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Augen- und Gesichtsschutzbrille |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verwendung und Stoßschutz (45 m/s) Mechanische Arbeit (Schleifen, Drehen, Fräsen) |
Rahmenfarbe | Blau |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Kunststoff |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Honeywell™ Scheibe Augen- und Gesichtsschutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur