Learn More
Epredia™ HM 525 NX Kryostat-Klingenhalter
Verwenden Sie Epredia™ HM 525 NX Klingenhalter mit HM 525 NX und anderen Epredia™ Kryostaten.
950.00 € - 2265.00 €
Produkte 5
Produktcode Marke Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12053079
Unterlagen ansehen
Epredia™
566790
Kryostat Klingenhalter Microm HM 560 Kryostat Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12013109
Unterlagen ansehen
Epredia™
705460
Kryostat Klingenhalter Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550
1600.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12023109
Unterlagen ansehen
Epredia™
705470
Kryostat Klingenhalter Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550
1685.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12053109
Unterlagen ansehen
Epredia™
705580
Kryostat Klingenhalter Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12063109
Unterlagen ansehen
Epredia™
705630
Kryostat Klingenhalter Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550
2265.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Microm™ HM 550 Klingenträger für Ihre Richard-Allan Scientific™ Kryostaten.
Standard-Messerträger:
  • Zum Einsetzen von Standardmessern mit Einstellung des Abstandswinkels
  • Kann auf der Präzisions-Schwalbenschwanzführungen mit Schnellspannsystem horizontal verschoben werden
  • Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EC für Einwegklingen:
  • Zum Einsetzen von Klingen mit hohem und niedrigem Profil und zur Einstellung des Abstandswinkels
  • Kann auf Präzisions-Schwalbenschwanzführung mit Schnellspannplatte verschoben werden
  • Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EV für Einwegklingen:
  • Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
  • Zum Einsetzen von Einwegklingen mit hohem und niedrigem Profil
  • Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
  • Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
Magnetischer Einweg-Messerträger MV:
  • Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
  • Zum Einsetzen von Einwegklingen
  • Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
  • Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ HM 525 NX Kryostat-Klingenhalter