Learn More
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein A HP-Säulen
Artikelnummer. 11758438 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Flussrate:
< 20 ml/min
< 4 ml/min.
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11758438
Marke: Cytiva 17040301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalem IgG aus Aszites, Serum und Zellkulturüberständen. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ vorgepackte Protein A HP-Säulen wurden speziell zusammen mit dem Medium entwickelt, um schnelle und einfache Trennungen in einem praktischen Format zu ermöglichen.
  • Vorgepackt mit Protein A Sepharose Hochleistungsmedium zur Aufreinigung und Fraktionierung von IgG-Unterklassen
  • Zur Verwendung mit Spritzen, Pumpen und Chromatographiesystemen, wie KTA-Design oder FPLC-System
  • Bindet 20 mg humanes IgG/ml-Medium
  • Beständig über den pH-Bereich von 3 bis 9 zur Verwendung und von 2 bis 10 zur Reinigung
  • Konzipiert für die Verwendung mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
  • Maximale Druckbelastung: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medien
  • Ligand: Natives Protein A
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 9
1 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungsvermögen 20 mg/ml IgG-Medium
Flussrate < 20 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie-System, manuell
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
Inhalt und Lagerung 4 bis 8 °C, 20 % Ethanol
Menge 1 x 5 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Protein A 5 ml, 1 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado