Learn More
Cytiva HiTrap™ Heparin HP-Säulen
Für die Aufreinigung von DNA-bindenden Proteinen, Koagulationsfaktoren, Lipoproteinen und Proteinsynthesefaktoren. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Heparin HP Säulen sind mit Heparin Sepharose™ High Performance für eine Aufreinigung mit hoher Auflösung gepackt.
Marke: Cytiva 17-0406-01
Beschreibung
- Stabil im pH-Bereich von 5 bis 10
- Kompatibel mit den gängigsten wässrigen Puffern
- Das Hochleistungsmedium Heparin-Sepharose verbindet Liganden aus Schweineheparin durch reduktive Aminierung mit 6 % Agarose
Spezifikation
5 x 1 ml | |
34 μm | |
1 ml | |
0.7 cm | |
0,98 in. | |
10 mg Heparin/ml Medium | |
42 psi | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
4 bis 30 °C |
< 4 ml/min. | |
Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System | |
Heparin HP-Säule | |
Aufreinigung von Antithrombin III, Koagulationsfaktoren und anderen Plasmaproteinen | |
2.5 cm | |
Polypropylen | |
5 bis10 | |
DNA-bindende Proteine, Koagulationsfaktoren, Lipoproteine und Proteinsynthesefaktoren |
Sicherheit und Handhabung
- HiTrap Heparin HP 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol