Learn More
Cytiva 500G FILTERHILFE, ASCHELOSE SCHNIT SCHNIT
Verbessern Sie die Filtrationsgeschwindigkeit durch gerinnende Präzipitate oder Suspensionen, um eine dicke retentive Vorfilter-Schicht auf der Oberseite des normalen Filterpapiers zu bilden.
Marke:  Cytiva 1703-050
Artikelnummer. 11909347
  • 101.00 € / 500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verbessern Sie die Filtrationsgeschwindigkeit durch gerinnende Präzipitate oder Suspensionen, um eine dicke retentive Vorfilter-Schicht auf der Oberseite des normalen Filterpapiers zu bilden.
  • Verbessern Sie die Filtrationsgeschwindigkeit durch gerinnende Präzipitate oder Suspensionen, um eine dicke retentive “Vorfilter”-Schicht auf der Oberseite des normalen Filterpapiers zu bilden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: 0,015%
500 g
Aschefreie Clippings
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva 500G FILTERHILFE, ASCHELOSE SCHNIT SCHNIT > 500 g