Learn More
Cytiva HiTrap™ Heparin HP-Säulen
Artikelnummer. p-3676397 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Flussrate:
< 20 ml/min
< 4 ml/min.
Innendurchmesser (metrisch):
0.7 cm
1.6 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10298944
Marke: Cytiva 17040701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Aufreinigung von DNA-bindenden Proteinen, Koagulationsfaktoren, Lipoproteinen und Proteinsynthesefaktoren. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Heparin HP Säulen sind mit Heparin Sepharose™ High Performance für eine Aufreinigung mit hoher Auflösung gepackt.
  • Stabil im pH-Bereich von 5 bis 10
  • Kompatibel mit den gängigsten wässrigen Puffern
  • Das Hochleistungsmedium Heparin-Sepharose verbindet Liganden aus Schweineheparin durch reduktive Aminierung mit 6 % Agarose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 x 5 ml
Flussrate < 20 ml/min
Partikelgröße 34 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System
Säulenbettvolumen 5 ml
Produkttyp Heparin HP-Säule
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Antithrombin III, Koagulationsfaktoren und anderen Plasmaproteinen
Höhe (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Ligandentyp 10 mg Heparin/ml Medium
Material Polypropylen
Max. Druck 42 psi
pH-Bereich 5 bis10
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Probentyp DNA-bindende Proteine, Koagulationsfaktoren, Lipoproteine und Proteinsynthesefaktoren
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Heparin HP 5 ml, 1 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol