Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Einsatz
Kimble™ Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Einsatz eignen sich zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Medien beim Autoklavieren. Sie sind aus einem speziellen (holzgefüllten) Phenolharz gefertigt und besonders beständig gegen Temperaturen und Dämpfe beim Autoklavieren.
Marke: DWK Life Sciences KSSR08425K#
Beschreibung
Sichern Sie Ihre Medien beim Autoklavieren mit dem Kimble™ Phenol-Schraubverschluss mit Einlage.Hergestellt aus speziellem, mit Holz verfülltem Phenolmaterial und sehr beständig gegen Temperatureinwirkungen und Dampf beim Autoklavieren
- Styrolauskleidung
- Schraubverschluss
Spezifikation
Phenolharz | |
100/Packung |