Learn More
Cytiva HisTrap™ FF-Säulen: 16 x 25 mm
Für die optimierte Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen direkt aus homogenisierten, nicht geklärten Zellendurch Metallchelatchromatographie (IMAC). Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF-Säulen: Die 16 x 25 mm-Säule ist sofort einsatzbereit und vorgepackt mit Ni-Ionen vorbeladener Ni Sepharose™ 6 Fast Flow.
Brand: Cytiva 17-5319-01
Description
- Vorgepackt mit vorgeladener Ni Sepharose™ 6 Fast Flow Medien
- Säulenmaterial: Polypropylen
- Säurebettabmessungen: 16 × 25 mm
- Flussrate: <20 ml/min
- Proteinbindungsvermögen ca. ∽40 mg/ml des Mediums mit vernachlässigbarer Entweichung von Nickelionen
- Kompatibel mit zahlreichen Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Additiven
- Einfache Anwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
- Verbindung von Säulen in Reihe zur Kapazitätssteigerung möglich
Medium
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
Specifications
5 | |
16 mm | |
< 20 ml/min | |
3 bis 12 | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol | |
5 x 1 ml |
0,6 in. | |
HisTrap FF ist eine gebrauchsfertige Säule, vorgepackt mit vorgeladenem Ni-Sepharose 6 Fast Flow für die präparative Aufreinigung von Histidin-markierten rekombinanten Proteinen durch Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC). | |
Polypropylen | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
Vorgepackte Säule |
Safety and Handling
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH208-Enthält nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, Nickel
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.