missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 150 Homogenisator-Paket

Inklusive aller für die Probenaufbereitung notwendigen Komponenten zur Verarbeitung von Proben von 200 μl bis 100 ml. Das Fisherbrand™ 150 Homogenisator-Paket enthält den 150 W-Motor sowie Zubehör, z. B. 2 Sägezahn-Generatorsonden aus Edelstahl, Generatorsonden für den Einmalgebrauch und vieles mehr.

Marke:  Fisherbrand™ 15585809

4163.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15585809

  • 4640.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verarbeitet Laborproben von 200 μl bis 100 ml
  • Leistungsstarker 150 W-Motor
  • Leichtes, ergonomisches Design
  • Leiser Betrieb, unter 72 dB
  • Verfügbar mit Generatorsonden zum Einmalgebrauch (Adapter im Lieferumfang enthalten)
  • Durch die Verwendung von Generatorsonden aus Kunststoff können Kreuzkontaminationen vollständig ausgeschlossen werden
  • Für größere und zähere bzw. härtere Proben werden Generatorsonden aus Edelstahl empfohlen

Zertifizierungen

CE

Serviceleistungen

Ein Jahr

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

5000 bis 35.000 U/min
200 μl bis 100 ml
16,5 cm
150 -W-Motor, Generatorsonde aus Edelstahl mit flachem Boden (5 x 75 mm), Sägezahn-Generatorsonde aus Edelstahl (7 x 115 mm), Sägezahn-Generatorsonde aus Edelstahl (10 x 115 mm), Stativklammer, Motorstativ-Baugruppe, Sondenadapter für den Einmalgebrauch, Generatorsonden für den Einmalgebrauch, Bedienungsanleitung und Werkzeugsatz
EU-Stecker
220 V EU-Kabel, 150 W
5,1 cm
Gewebehomogenisierung, Gewebeaufschluss, Proteinextraktion, RNA-Extraktion, DNA-Extraktion, Metabolitenextraktion, Emulgieren, Proteomik, PCR, Enzymextraktion, Rühren mit hoher Drehzahl, Pulversuspension, Genomik, Metabolomik
Je 1
466 g
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ 150 Homogenisator-Paket >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt