Learn More
HIF-1 alpha Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 241 publication
Marke:  Novus Biologicals NB100-449
Artikelnummer. 18090226
  • 630.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
HIF-1 alpha Polyclonal specifically detects HIF-1 alpha in Human, Mouse, Rat, Canine, Chicken, Goat, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular), Knockout Validated, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
HIF-1 alpha Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1mL; Unlabeled