Learn More
Bohlender™ Einseitige PTFE-Dichtungen
Artikelnummer. 10073531
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
16 mm
22 mm
29 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10073531
Marke: Bohlender™ H97504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine ausgezeichnete Dichtungsmöglichkeit für Bohlender Schraubverschlüsse mit Öffnung.
  • Temperaturbeständig von −60 °C bis +230 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Silikonring mit PTFE-Unterlegscheibe
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur mit PTFE in Kontakt
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
  • Erhältlich für eine Reihe von Gewindegrößen und Rohrdurchmessern
Spezifikation
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherer Verschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit Durchmesser von 5.5 bis 6.5 mm
Länge (metrisch) 4,5 mm
Menge 10/Pckg.
Größe (metrisch) Außendurchmesser 16 x Innendurchmesser 6 x H 4.5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material PTFE, Silikon
Typ Einseitige Dichtung