Learn More
Epredia™ Cryomatrix™-Einbettungsharz
Befestigen und fixieren Sie Gewebe mit Epredia™ Cryomatrix™ Einbettungsharz, einem hervorragenden Produkt zur Gewebefixierung für den Gefrierschnitt.
Marke:  Epredia™ 6769006
Artikelnummer. 12542716
  • 118.56 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Befestigen und fixieren Sie Gewebe mit Epredia™ Cryomatrix™ Einbettungsharz, einem hervorragenden Produkt zur Gewebefixierung für den Gefrierschnitt.
  • Bildet eine feste Verbindung mit dem Probenhalter
  • Gefriert schnell, lässt sich glatt schneiden
  • Löst sich ohne Rückstände in Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
120 mL
Cryomatrix Einbettharz
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
Epredia™ Cryomatrix™-Einbettungsharz > Cryomatrix Einbettharz