Learn More
Micronova™ BinLiner™ Stands
With easy to clean, molded plastic corners and stainless-steel supports that do not touch the floor, BinLiner™ Stands are the perfect complement to Micronova BinLiners™ and are well suited for production and lab areas.
Marke: Micronova™ BLSSH-168
Beschreibung
- Product Type: BinLiner™ Stand
- Material: Stainless Steel, Polypropylene
- Sterility: Non-Sterile
- Autoclavable: Yes
- For Use With (Equipment): BinLiners™
Spezifikation
150 L | |
Without Wheels | |
40.6 x 20.3 x 71.1 cm (16 x 8 x 28 in.) | |
Yes | |
No | |
Autoclavable | |
Micronova BinLiners™ | |
Stainless Steel (304), Polypropylene |
ISO 9001 Certified Facility | |
40 gal. | |
Reusable | |
1 Ea. | |
Non-sterile | |
Waste disposal | |
LDPE Bag | |
BinLiner Stand |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046835-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | BLSSH-168 |
044783-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/08/2024 | BLSSH-168 |
044408-000 | Konformitätsbescheinigung | 08/07/2024 | BLSSH-168 |