Learn More
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid
Artikelnummer. p-7138586 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
4 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15879856
Marke: Applied Biosystems™ 4440753
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochdeionisertes (Hi-Di) Formamid
Hochdeionisertes (Hi-Di) Formamid dient zur Resuspendierung von Proben vor der elektrokinetischen Injektion bei Kapillar-Elektrophoresesystemen.
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie High-Di™
Inhalt und Lagerung Bei -15 bis -25 °C lagern.
Beschreibung Formamid, 4 x 5 ml, flüssig, Formamid-Reagenztyp
Produkttyp Formamid
Menge 4 x 5 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formamide