Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Drahtgitterregal
Gittergitterregal für Heratherm 180 l-Öfen
Marke:  Thermo Scientific™ 50127766
131.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10262150
  • 167.47 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Drahtgitterregal für Heratherm 180 l-Öfen, mit 2 Regalstützen
Heratherm Drahtgitterregal
Für Heratherm 180 l-Öfen
Mit 2 Regalstützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Heratherm 180 l-Öfen
Zubehör für Trockenschränke
Mit 2 Regalstützen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heratherm Drahtgitterregal >