Learn More
Liebherr™ Kühlschrank mit ex-geschütztem Innenraum
Enthält einen explosionssicheren Innenraum. Liebherr™ MediLine Labor-Kühlschrank mit analoger Steuerung und funkenfreiem Innenleben ist mit fortschrittlichen Komponenten und Präzisionskontrollen ausgestattet, um sicherzustellen, dass Substanzen bei optimalen Temperaturen und mit maximaler Sicherheit gelagert werden.
Marke: Liebherr™ LKexv 3600
Beschreibung
Maximale Temperaturstabilität und Sicherheit- Die explosionssichere Auskleidung ist eine funkensichere, ATEX 95-konforme Auskleidung zur Verwendung mit flüchtigen und entzündbaren Produkten.
- Das dynamische Kühlsystem erfüllt die hohen Anforderungen an medizinische Geräte.
- Die Umluftkühlung und der elektronische Präzisionsregler gewährleisten eine konsistente, gleichmäßige Temperatur im Innenraum.
- Digitale Temperaturanzeige mit analoger Temperaturregelung von 1°–15 °C
- Die umkehrbaren Türen haben austauschbare Scharniere, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann.
- Die Tür verfügt über eine integrierte Selbstschließfunktion, einen ergonomischen schlanken Griff und eingepasste Türschlösser.
- Höhenverstellbare Glasböden mit 40 kg Tragfähigkeit
- Konstruktion aus festem Stahl mit Isolierung aus HDPE
- Energiesparend und umweltfreundliches Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
- Die abgedichtete Abtropfschale nimmt das Auftauwasser aus dem automatischen Abtauzyklus auf.
Spezifikation
Labor-Kühlschrank | |
1 °C bis 15 °C | |
R600A | |
1 | |
5 Glasböden, verstellbar | |
Stahl | |
Polystyrol | |
Digital, Extern | |
Mechanischer Drehknopf | |
Zwangslüftung | |
440 mm | |
1452 mm | |
470 mm | |
220–240 V 50 Hz 1.5 A | |
346 kWh/Jahr | |
59 kg |
333 l (brutto) | |
Max. Fluktuation: 3.0 °C | |
Selbstschließende Tür HardLine mit eingebautem Schloss mit ergonomischem, schlankem Griff | |
Rechts, umkehrbar | |
40 kg | |
40 mm HDPE | |
ATEX-zertifiziert | |
Weiß | |
Automatisch | |
610 mm | |
1640 mm | |
600 mm | |
220 – 240 V | |
50 Hz | |
64 kg |