Learn More
HeLa (human cervical epithelioid carcinoma) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Non-denatured whole cell lysate of HeLa (human cervical epithelioid carcinoma)
Marke: Abnova L013V2.200ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tissue: Cervix
- Host: Human
- Lysis Buffer: Modified RIPA lysis buffer: 50mM Tris-HCl pH 7.4, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF
- Storage buffer: In modified RIPA lysis buffer
Western Blotting, Immunoprecipitation
Spezifikation
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Whole cell lysate (non-denatured) | |
Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). | |
200 μg | |
Human |
Cervix | |
Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
In modified RIPA Lysis Buffer. | |
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HeLa (human cervical epithelioid carcinoma) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova > 200 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur