Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Basic-Paket
Hei-VAP Core mit manueller Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3.
Marke: Heidolph™ 571-34300-00
5774.35 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hei-VAP Core mit manueller Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3
- Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec
- Manueller Vakuumregler
- Schlauchsatz
Spezifikation
EU-Stecker | |
Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-VAP Basic-Paket > EU-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur