Learn More
Liebherr™ Air-Cooling Ice Maker
Featuring production of ice cubes by the forced projection of water in a recycled circuit.
Marke: Liebherr™ CB246AX
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Production of cubes at -5°C
- Output range of 21 to 33kg/day
- Storage reserve capacity from 4 to 16k
Spezifikation
10 bis 43 °C | |
Luft | |
61 cm | |
Luftgekühlter Kondensator mit Staubfilter | |
Körper aus Stahl, Füße aus Edelstahl | |
0.3 kWh/24 h | |
5.1 l/kg | |
24 kg/24 h | |
41 kg |
CE-ISO9001 Regelungen: 2000-CSV-IMQ-GS | |
6 kg | |
Eismaschine | |
50 Hz | |
39 cm | |
230 V | |
46 cm | |
50 Hz, 230 V, 350 W | |
36 Monate |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Air-Cooling Ice Maker > Capacity: 6kg; Cold Water Consumption: 5.1L/kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur