Learn More
Coverguard™ FFP2 NR D Gesichtsmaske
The Coverguard™ FFP2 masks are single-use and protect against non-toxic solid and liquid aerosols in applications such as farming, silviculture and fishing, light industries, maintenance, infrastructure and building, DIY, as well as general use in the lab or field.
Marke: Coverguard™ 23205
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PPE-Kat. III FFP2 NR D
- Einwegartikel
- Elektrostatische Filtermedien
- Gleitendes Gummiband für eine bessere Einstellung
- Latexfreier Vliesstoff aus Polypropylen
- Einstellbare Nasenklemme
Spezifikation
CE PSA-Kategorie III FFP2 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 | |
Ja | |
Chemische und pharmazeutische Industrie, Leichtindustrie, Schwer- und Prozessindustrie, Endbauarbeiten, Bauindustrie, Infrastruktur | |
Ungiftige feste und flüssige Aerosole | |
Halbmaske mit Ausatemventil |
FFP2 Einweg-Halbmaske, versiegelte äußere Kontur, Ausatemventil | |
Ja | |
Einstellbare Nasenklemme | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Coverguard™ FFP2 NR D Gesichtsmaske > Gesichtsmaske; Stil: Halbmaske mit Ausatemventil; Nasenbügel Typ: Einstellbare Nasenklemme
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur