Learn More
Masterflex™ Polyamidschläuche
Diese Schläuche eignen sich als elektrische und thermische Isolatoren. Polyamidschläuche eignen sich optimal für die Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen oder als strapazierfähige Ummantelung für Glasfasern. Die Schläuche bestechen durch ihre hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Strahlung und Abrieb.
Marke:  Masterflex™ 95820-11
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11775119
  • 92.77 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durchsichtiges Braun
  • Harz entspricht den Vorgaben von USP-Klasse VI und den NEMA-Normen
  • Hohe dielektrische Stärke
  • Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
  • Temperaturbereich: -250 bis 480 °C (-418 bis 896 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Anforderungen der Normen USP Klasse VI, und NEMA
1,27 mm
1,3 mm
Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator für die Flüssigkeits- und Gaszufuhr oder als widerstandsfähige Ummantelung für Glasfasern
5/Packung
Bernsteinfarben
480 °C
Autoklavierbar
Polyimid
1,5 m
-250 °C
Steril
400 psi
Name des Produkts
Masterflex™ Polyamidschläuche > ID:1,27mm; AD:1,3 mm