missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Paket Core+

Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+ includes everything needed for fast and precise heating.

Marke:  Heidolph™ 506-22151-00

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17901971

  • 1215.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
  • For sample-friendly work
  • Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
  • Pt1000 holder with cable device for securely attaching the temperature sensor
  • Silicone protective cover for a longer lasting protection of your magnetic stirrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Keramikbeschichtetes Aluminium
135 mm Durchm.
Magnetic Stirring Hotplate
25 kg
1
100 to 1400 rpm
CE, NRTL
230 V
20 bis 300 °C
Rund
EU
20 L
3 Jahre
LCD
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Brochures

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Paket Core+ > Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+; Plug Type: EU

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt