Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Paket Core+
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
- Pt1000 holder with cable device for securely attaching the temperature sensor
- Silicone protective cover for a longer lasting protection of your magnetic stirrer
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
| Spannung | 230 V |
| Größe | 135 mm Durchm. |
| Temperatur (metrisch) | 20 bis 300 °C |
| Typ | Magnetic Stirring Hotplate |
| Form | Rund |
| Max. Probenaufgabe | 25 kg |
| Steckertyp | EU |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Behältergröße | 20 L |
| Mehr anzeigen |