Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Expert Control HL G3B XL, EU-Stecker
Der Hei-VAP Expert Control HL G3B XL erweitert den Hei-VAP Expert um zahlreiche intelligente Funktionen.
Marke:  Heidolph™ Instruments 573-02315-00
Artikelnummer. 17363310
  • 6670.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erweitert den Hei-VAP Expert um zahlreiche intelligente Funktionen sowie um einen Überblick über alle Parameter und den aktuellen Prozess.
  • 5 Zoll-Touchscreen zur Steuerung des gesamten Systems einschließlich Vakuum und Kühltemperatur
  • Modell mit manueller Hebefunktion mit transparentem, kunststoffbeschichtetem, vertikalem Glassatz G3 XL - erzielt höhere Verdampfungsraten durch die erweiterte Kühlfläche von 2.200 cm2
  • Für eine präzise Überwachung symbolisiert das Piktogramm auf dem Display auch aktive Funktionen
  • Separate Drehknöpfe für schnellen Zugriff: rechts für direkte Vakuumsteuerung, links für die Drehzahl
  • Einstellung der Werte entweder über das Touch-Display oder die separaten Drehknöpfe für schnellen Zugriff
  • Direkter Zugriff auf zwei Favoriten auf dem Startbildschirm
  • Erweiterbare Lösungsmittelbibliothek. Sie können Ihre eigenen Favoriten auch über einen USB-Stick auf andere Geräte übertragen
  • Definieren und Speichern eigener Verdampfungsprozesse (Rampen)
  • Automatisches Verdampfen mit dem Dynamic AUTOaccurate Program (DAA). Bequem und individuell anpassbar: Von der Schaumvermeidung bis hin zur hocheffizienten Verdampfung
  • Mit USB- und Micro SD-Schnittstelle für einfache Installation von Software-Updates und Übertragung einzelner Favoriten von einem Gerät auf ein anderes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 l
Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion
EU-Stecker
Name des Produkts
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Expert Control HL G3B XL, EU-Stecker > Typ: Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion; Kapazität (metrisch): 5 l