Learn More
Transformer™ Röhrchen-Aufbewahrungswürfel
GREENER_CHOICE
Zur aufrechten Aufbewahrung von Röhrchen oder zur Bildung einer Kühlstation. Im Fisherbrand™ Wandelbaren Röhrchengestell lassen sich 15 oder 50 ml-Röhrchen mit einrastbaren Well-Einsätzen sicher verstauen. Zum Aufbewahren größerer Artikel oder zum Befüllen mit Eis als vorübergehende Kühlstation lassen sich die Einsätze ganz herausnehmen. Die anwenderfreundliche Box aus Polypropylen ist autoklavierbar.
Marke:  Fisherbrand HS23271A
79.04 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11700634
  • 115.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aufnahme von 15 und 50 ml-Röhrchen, aufrecht, mit Einrastgitter
  • Zwei abnehmbare Einsatzhalterungen:
    • 16 x 15 ml-Röhrchen (Well-Durchmesser: 18 mm)
    • 9 x 50 ml-Röhrchen (Well-Durchmesser: 31 mm)
  • Hält Röhrchen mit tiefen Gittermulden sicher aufrecht
  • Gekennzeichneter Deckel, geprägte Gitter und Ausrichtung des ersten Röhrchens zur einfachen Positionierung von Röhrchen
Verwenden ohne Einsätze
  • Aufnahme größerer Produkte
  • Mit Eis füllen und als temporäre Kühlstation verwenden
    • Ideal für Lehrlabore oder solche mit begrenztem Platz auf Labortischen
Eigenschaften
  • Robuste, steife Polypropylenkonstruktion
  • Transparenter Deckel und durchscheinende Seiten der Box für einfache Röhrchenansicht
  • Kleine Stellfläche: 125 x 125 x 129 mm
  • Autoklavierbar
  • Packung mit 5 violetten Aufbewahrungsboxen
Spezifikation
Spezifikation
2 Einrasteinsätze, Deckel
4 x 4 oder 3 x 3
Violett
Polypropylen
125 x 125 x 129 mm
Multi Stand Tube Rack
Autoklavierbar
Röhrchen (15 ml in 16 Wells, 50 ml in 9 Wells, größere Teile/Eis ohne Einsätze)
5 Packung
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Transformer™ Röhrchen-Aufbewahrungswürfel > Violett; fasst 15 ml-Röhrchen in 16 Wells und 50 ml-Röhrchen in 9 Wells